Tlačiť
2,6-Difluoro-m-toluidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Difluoro-3-methylaniline
PC51074-10G PC51074-5G PC51074-1G
APOSPC51074-10GEA 348.98 EUR
APOSPC51074-10G APOSPC51074-5G APOSPC51074-1G
2,6-Difluoro-m-toluidine 98%
2,6-Difluoro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₇F₂N
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06660182
Číslo CAS: 144851-63-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III