Tlačiť
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC51025-1G PC51025-25G PC51025-5G
APOSPC51025-1GEA 27.88 EUR
APOSPC51025-1G APOSPC51025-25G APOSPC51025-5G
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine
Vzorec: C₄HCl₂FN₂
Teplota varu: 50…60 °C/14mmHg
Teplota vzplanutia: 91 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08056331
Číslo CAS: 213265-83-9
OSN: 1760
ADR: 8,II