Tlačiť
Methyl-3,4-difluorobenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methyl 3,4-difluorobenzoate
PC5102-100G PC5102-25G
APOSPC5102-100GEA 56.56 EUR
APOSPC5102-100G APOSPC5102-25G
Methyl-3,4-difluorobenzoate 97%
Methyl-3,4-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Teplota varu: 87…89 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 23…27 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00276597
Číslo CAS: 369-25-5