Tlačiť
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC510103-1G PC510103-5G
APOSPC510103-1GEA 291.61 EUR
APOSPC510103-1G APOSPC510103-5G
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
2-[(3-Fluorophenoxy)methyl]benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₁FO₃
Mw: 246.24 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12072102
Číslo CAS: 114312-47-9