Tlačiť
Silver bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Silver Triflimide, Silver bis(trifluoromethane sulphonimide)
PC50957-1G PC50957-5G PC50957-25G
APOSPC50957-1GEA 0 EUR
APOSPC50957-1G APOSPC50957-5G APOSPC50957-25G
Silver bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Silver bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Vzorec: C₂AgF₆NO₄S₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08457644
Číslo CAS: 189114-61-2
OSN: 1759
ADR: 8,III