Tlačiť
Methyl-2-fluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-fluorobenzoate, 2-Fluorobenzoic acid emthyl ester
PC5088-100G PC5088-250G PC5088-25G
APOSPC5088-100GEA 49.67 EUR
APOSPC5088-100G APOSPC5088-250G APOSPC5088-25G
Methyl-2-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14
Teplota varu: 109…110 °C/35mmHg
Hustota: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017913
Číslo CAS: 394-35-4
EINECS: 206-894-0