Tlačiť
2-Amino-6-fluorophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Fluoro-2-aminophenol
PC5087-10G PC5087-1G PC5087-5G
APOSPC5087-10GEA 91.46 EUR
APOSPC5087-10G APOSPC5087-1G APOSPC5087-5G
2-Amino-6-fluorophenol 97%
2-Amino-6-fluorophenol
Vzorec: C₆H₆FNO
Teplota tavenia: 140 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08532465
Číslo CAS: 53981-25-2