Tlačiť
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-3-fluoronitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-3-nitrobenzene
PC5083-5G PC5083-1G PC5083-25G
APOSPC5083-5GEA 36.45 EUR
APOSPC5083-5G APOSPC5083-1G APOSPC5083-25G
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
1-Bromo-2-fluoro-6-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrFNO₂
Mw: 220
Teplota tavenia: 42…45 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07782080
Číslo CAS: 59255-94-6