Tlačiť
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, 4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
PC5081-1G PC5081-250MG PC5081-5G PC5081-10G PC5081-25G
APOSPC5081-1GEA 122.74 EUR
APOSPC5081-1G APOSPC5081-250MG APOSPC5081-5G APOSPC5081-10G APOSPC5081-25G
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Teplota tavenia: 124…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08235075
Číslo CAS: 481681-02-1