Tlačiť
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Borono-5-fluorobenzoic acid
PC5079-1G PC5079-5G
APOSPC5079-1GEA 140.6 EUR
APOSPC5079-1G APOSPC5079-5G
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₄
Mw: 183.9296 g/mol
Teplota tavenia: 183…186 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08235078
Číslo CAS: 874290-63-8