Tlačiť
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
PC5076-25G PC5076-5G PC5076-100G
APOSPC5076-25GEA 82.92 EUR
APOSPC5076-25G APOSPC5076-5G APOSPC5076-100G
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate 98%
Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₁₀H₆F₆O₂
Mw: 272.15 g/mol
Teplota varu: 85…87 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052317
Číslo CAS: 26107-80-2