Tlačiť
Methyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2,6-difluorobenzoate
PC5075E-100G PC5075E-25G
APOSPC5075E-100GEA 91.46 EUR
APOSPC5075E-100G APOSPC5075E-25G
Methyl-2,6-difluorobenzoate 97%
Methyl-2,6-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Teplota varu: 203…204 °C
Hustota: 1,281 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051778
Číslo CAS: 13671-00-6