Tlačiť
Methyl difluoroacetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5075-5G PC5075-250G PC5075-50G
APOSPC5075-5GEA 33.17 EUR
APOSPC5075-5G APOSPC5075-250G APOSPC5075-50G
Methyl difluoroacetate 97%
Methyl difluoroacetate
Vzorec: C₃H₄F₂O₂
Teplota varu: 85…87 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00039276
Číslo CAS: 433-53-4
EINECS: 207-089-7
OSN: 2924
ADR: 3+8,III