Tlačiť
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-chloro-4-fluorobenzenecarboxylate, Methyl 2-chloro-4-fluorobenzoate, 2-Chloro-4-fluorobenzoic acid methyl ester
PC5074-100G PC5074-25G PC5074-5G
APOSPC5074-100GEA 107.75 EUR
APOSPC5074-100G APOSPC5074-25G APOSPC5074-5G
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate 97%
Methyl-2-chloro-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Mw: 188.59
Teplota varu: 103…105 °C/15mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173937
Číslo CAS: 85953-29-3