Tlačiť
α,α-Difluorophenylacetic acid ethyl ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2,2-difluoro-2-phenylacetate, Ethyl difluoro(phenyl)acetate
PC5071-100G PC5071-25G
APOSPC5071-100GEA 563.98 EUR
APOSPC5071-100G APOSPC5071-25G
α,α-Difluorophenylacetic acid ethyl ester 98%
alpha,alpha-Difluorophenylacetic acid ethyl ester
Vzorec: C₁₀H₁₀F₂O₂
Teplota varu: 70…72 °C/1mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08275296
Číslo CAS: 2248-46-6