Tlačiť
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5069-1G PC5069-250MG
APOSPC5069-1GEA 69.8 EUR
APOSPC5069-1G APOSPC5069-250MG
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate 98%
Methyl-2-bromo-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propionate
Vzorec: C₁₁H₁₀BrF₃O₃
Teplota varu: 100…104 °C/0,8mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00219777
Číslo CAS: 175203-81-3