Tlačiť
α,α,α-Trifluoro-o-xylene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Methylbenzotrifluoride, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)toulene
PC5067-1G PC5067-25G PC5067-5G
APOSPC5067-1GEA 24.95 EUR
APOSPC5067-1G APOSPC5067-25G APOSPC5067-5G
α,α,α-Trifluoro-o-xylene 97%
α,α,α-Trifluoro-o-xylene
Vzorec: C₈H₇F₃
Teplota varu: 125…126 °C
Hustota: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153204
Číslo CAS: 13630-19-8
OSN: 1993
ADR: 3,III