Tlačiť
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
PC5064K-1G PC5064K-250MG PC5064K-5G
APOSPC5064K-1GEA 83.03 EUR
APOSPC5064K-1G APOSPC5064K-250MG APOSPC5064K-5G
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-(4-fluorophenyl)thiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₀FNO₂S
Mw: 251.28 g/mol
Teplota tavenia: 153…155 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00068133
Číslo CAS: 175137-08-3