Tlačiť
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5063L-1G PC5063L-250MG
APOSPC5063L-1GEA 216.21 EUR
APOSPC5063L-1G APOSPC5063L-250MG
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
For determination of enantiomeric excess of alcohols and amines by NMR.
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₂
Teplota varu: 213…214 °C
Hustota: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00044400
Číslo CAS: 39637-99-5
OSN: 3265
ADR: 8,II