Tlačiť
(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5063J-1G PC5063J-250MG
APOSPC5063J-1GEA 219.01 EUR
APOSPC5063J-1G APOSPC5063J-250MG
(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₂
Teplota varu: 80 °C/14mmHg
Hustota: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00067105
Číslo CAS: 20445-33-4
OSN: 3265
ADR: 8,III