Tlačiť
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
PC5063E-100MG PC5063E-1G PC5063E-5G
APOSPC5063E-100MGEA 41.66 EUR
APOSPC5063E-100MG APOSPC5063E-1G APOSPC5063E-5G
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 99%
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₃
Mw: 234.17
Teplota varu: 95…97 °C/0.05mmHg
Teplota tavenia: 46…49 °C
Hustota: 1.303 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064200
Číslo CAS: 17257-71-5
EINECS: 241-292-1