Tlačiť
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3,5-Trifluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC5063-1G PC5063-5G
APOSPC5063-1GEA 249.5 EUR
APOSPC5063-1G APOSPC5063-5G
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 96%
2,3,5-Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₂ClF₃O₂S
Teplota tavenia: 47…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08532462
Číslo CAS: 914636-99-0
OSN: 3261
ADR: 8,II