Tlačiť
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Moxidectin Impurity 5, 3-Methoxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid
PC5060T-100G PC5060T-25G PC5060T-500G
APOSPC5060T-100GEA 49.67 EUR
APOSPC5060T-100G APOSPC5060T-25G APOSPC5060T-500G
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
2,4,5-Trifluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₃
Mw: 220.15
Teplota tavenia: 105…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153201
Číslo CAS: 112811-65-1