Tlačiť
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5055-1G PC5055-25G PC5055-5G
APOSPC5055-1GEA 24.95 EUR
APOSPC5055-1G APOSPC5055-25G APOSPC5055-5G
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole 99%
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₆F₃NO₃
Teplota tavenia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010446
Číslo CAS: 328-79-0
OSN: 1759
ADR: 8,II