Tlačiť
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-methoxybenzeneboronic acid
PC5053-1G PC5053-5G PC5053-250MG
APOSPC5053-1GEA 28.28 EUR
APOSPC5053-1G APOSPC5053-5G APOSPC5053-250MG
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-methoxyphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BFO₃
Teplota tavenia: 189…191 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08056358
Číslo CAS: 854778-31-7