Tlačiť
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 2,4,6-trifluorobenzoate
PC50435-100G PC50435-25G PC50435-5G
APOSPC50435-100GEA 315.24 EUR
APOSPC50435-100G APOSPC50435-25G APOSPC50435-5G
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate 98%
Methyl-2,4,6-trifluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Mw: 190.1193 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01090991
Číslo CAS: 79538-28-6