Tlačiť
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonic acid Sodium Salt
PC5041-25G PC5041-5G
APOSPC5041-25GEA 871.62 EUR
APOSPC5041-25G APOSPC5041-5G
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Sodium-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonate
Vzorec: C₇H₃F₃N₂O₇S
Mw: 338.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00059068
Číslo CAS: 54495-25-9