Tlačiť
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Cyano-4-fluoroaniline
PC50393-100G PC50393-25G
APOSPC50393-100GEA 169.84 EUR
APOSPC50393-100G APOSPC50393-25G
5-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Amino-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₅FN₂
Mw: 136.13
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00277872
Číslo CAS: 53312-81-5