Tlačiť
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-hydroxyphenylacetic acid
PC5039-1G PC5039-25G PC5039-5G
APOSPC5039-1GEA 33.29 EUR
APOSPC5039-1G APOSPC5039-25G APOSPC5039-5G
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Teplota tavenia: 130…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004348
Číslo CAS: 458-09-3
EINECS: 207-275-8