Tlačiť
5-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503018-1G PC503018-25G PC503018-5G PC503018-100G
APOSPC503018-1GEA 24.95 EUR
APOSPC503018-1G APOSPC503018-25G APOSPC503018-5G APOSPC503018-100G
5-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
5-Bromo-2-fluorophenylisothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09800737
Číslo CAS: 1027513-65-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III