Tlačiť
4-Bromo-3-fluorophenyl isothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503016-1G PC503016-25G PC503016-5G
APOSPC503016-1GEA 54.95 EUR
APOSPC503016-1G APOSPC503016-25G APOSPC503016-5G
4-Bromo-3-fluorophenyl isothiocyanate
4-Bromo-3-fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 362690-56-0
OSN: 1759
ADR: 8,III