Tlačiť
4-Bromo-2-fluorophenyl isocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503015-1G PC503015-25G PC503015-5G
APOSPC503015-1GEA 64.98 EUR
APOSPC503015-1G APOSPC503015-25G APOSPC503015-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl isocyanate
4-Bromo-2-fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Vzorec: C₇H₃BrFNO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 88112-75-8
OSN: 2206
ADR: 6.1,III