Tlačiť
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC503014-25G PC503014-5G
APOSPC503014-25GEA 298.44 EUR
APOSPC503014-25G APOSPC503014-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
4-Bromo-2-fluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃BrFNS
Teplota tavenia: 37…42 °C
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo CAS: 81171-71-3
OSN: 1760
ADR: 8,II