Tlačiť
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC5029-1G PC5029-5G PC5029-10G
APOSPC5029-1GEA 24.91 EUR
APOSPC5029-1G APOSPC5029-5G APOSPC5029-10G
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 97%
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
Mw: 430.19 g/mol
Teplota tavenia: 178…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00191356
Číslo CAS: 66003-76-7