Tlačiť
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC5028-1G PC5028-5G
APOSPC5028-1GEA 311.24 EUR
APOSPC5028-1G APOSPC5028-5G
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluoro-3-(2-hydroxyethylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₉H₁₁BFNO₄
Mw: 227.00 g/mol
Teplota tavenia: 89…91 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08235044
Číslo CAS: 874219-25-7