Tlačiť
Magnesium trifluoromethanesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC5026-10G PC5026-100G PC5026-25G
APOSPC5026-10GEA 116.33 EUR
APOSPC5026-10G APOSPC5026-100G APOSPC5026-25G
Magnesium trifluoromethanesulphonate 98%
Magnesium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₂F₆MgO₆S₂
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042601
Číslo CAS: 60871-83-2
OSN: 3261
ADR: 8,III