Tlačiť
Methyl-2-bromo-6-fluorobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-bromo-6-fluorobenzoate, 2-Bromo-6-fluorobenzoic acid methyl ester
PC502436-1G PC502436-5G PC502436-10G
APOSPC502436-1GEA 24.91 EUR
APOSPC502436-1G APOSPC502436-5G APOSPC502436-10G
Methyl-2-bromo-6-fluorobenzoate 98%
Methyl-2-bromo-6-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.04
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10000922
Číslo CAS: 820236-81-5