Tlačiť
1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502429-1G PC502429-250MG PC502429-5G
APOSPC502429-1GEA 281.19 EUR
APOSPC502429-1G APOSPC502429-250MG APOSPC502429-5G
1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzene
1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₂F₃NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00456804
Číslo CAS: 66684-57-9
OSN: 2810
ADR: 6.1,III