Tlačiť
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502422-10G PC502422-1G PC502422-5G
APOSPC502422-10GEA 898.06 EUR
APOSPC502422-10G APOSPC502422-1G APOSPC502422-5G
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2-Bromo-3-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Mw: 208.006 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18257230
Číslo CAS: 1211515-00-2