Tlačiť
3-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC502292-10G PC502292-1G PC502292-5G
APOSPC502292-10GEA 639.7 EUR
APOSPC502292-10G APOSPC502292-1G APOSPC502292-5G
3-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 95%
3-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine
Vzorec: C₆H₄F₃N
Mw: 147.1 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22199298
Číslo CAS: 1374659-42-3