Tlačiť
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC50205-1G PC50205-250MG PC50205-5G
APOSPC50205-1GEA 127.78 EUR
APOSPC50205-1G APOSPC50205-250MG APOSPC50205-5G
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FIO
Mw: 250.01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07782057
Číslo CAS: 877264-44-3