Tlačiť
Pentafluorobenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride, Pentafluorobenzoylchloride, PFBC
PC50171-100G PC50171-25G PC50171-250G
APOSPC50171-100GEA 120.17 EUR
APOSPC50171-100G APOSPC50171-25G APOSPC50171-250G
Pentafluorobenzoyl chloride 97%
Pentafluorobenzoyl chloride
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Vzorec: C₇ClF₅O
Mw: 230.52
Teplota varu: 158…159 °C
Hustota: 1.601 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000657
Číslo CAS: 2251-50-5
OSN: 3265
ADR: 8 III