Tlačiť
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC501645-5G PC501645-25G
APOSPC501645-5GEA 401.93 EUR
APOSPC501645-5G APOSPC501645-25G
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅FO₃
Mw: 168.1200 g/mol
Teplota tavenia: 152…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06411555
Číslo CAS: 845885-90-7