Tlačiť
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl-2-Fluoro-5-formyl-benzoate
PC501609-1G PC501609-5G PC501609-10G
APOSPC501609-1GEA 48.54 EUR
APOSPC501609-1G APOSPC501609-5G APOSPC501609-10G
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate
Vzorec: C₉H₇FO₃
Teplota tavenia: 62…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18904319
Číslo CAS: 165803-94-1