Tlačiť
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC5016-250MG PC5016-1G PC5016-5G
APOSPC5016-250MGEA 49.67 EUR
APOSPC5016-250MG APOSPC5016-1G APOSPC5016-5G
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₉BFNO₃
Mw: 196.97 g/mol
Teplota tavenia: 226…228 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08235038
Číslo CAS: 874219-19-9