Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC501543-1G PC501543-5G
APOSPC501543-1GEA 129.38 EUR
APOSPC501543-1G APOSPC501543-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆BrFO
Mw: 217.0351 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04112582
Číslo CAS: 497224-12-1