Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Bromo-2-chloro-5-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
PC501466-1G PC501466-5G PC501466-25G
APOSPC501466-1GEA 99.48 EUR
APOSPC501466-1G APOSPC501466-5G APOSPC501466-25G
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluoro-1-iodobenzene
Vzorec: C₆H₂BrClFI
Teplota tavenia: 34…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09878157
Číslo CAS: 1000572-73-5