Tlačiť
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-5-methyl-2-nitroanisole
PC501455-1G PC501455-5G
APOSPC501455-1GEA 157.82 EUR
APOSPC501455-1G APOSPC501455-5G
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₃
Mw: 185.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18157656
Číslo CAS: 182880-71-3