Tlačiť
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-3-fluorophenyl methyl sulphone
PC501361-10G PC501361-1G PC501361-5G PC501361-25G
APOSPC501361-10GEA 655.72 EUR
APOSPC501361-10G APOSPC501361-1G APOSPC501361-5G APOSPC501361-25G
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₇H₆BrFO₂S
Mw: 253.0887 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11053812
Číslo CAS: 1032825-02-7