Tlačiť
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Bromo-3-fluoro--acetophenone
PC501320-1G PC501320-5G PC501320-10G
APOSPC501320-1GEA 24.95 EUR
APOSPC501320-1G APOSPC501320-5G APOSPC501320-10G
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00466241
Číslo CAS: 304445-49-6
OSN: 3261
ADR: 8,II